Learn More
(2-hydroxypropyl)-Beta-Cyclodextrin, MG ca. .1250-1480, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15437795
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(2-hydroxypropyl)-Beta-Cyclodextrin, MG ca. .1250-1480, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437795
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15437795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31133.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 128446-35-5 | C44H75O36 | 1180.05 g/mol
2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin is used to enhance solubility of hydrophobic compounds by forming complex with them. This favors its usage in pharmaceutics, in the manufacturing of drugs. Beta- cyclodextrin and its methyl derivative is used to remove cholesterol from cultured cells. Many common chiral stationary phases used in high-performance liquid chromatography columns consists of beta-cyclodextrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxypropyl)-β-Cyclodextrin wird verwendet, um durch Bildung komplexer Verbindungen die Löslichkeit hydrophober Verbindungen zu verbessern. Dies begünstigt den Einsatz in der Pharmazie und der Arzneimittelherstellung. Beta-Cyclodextrin und sein Methylderivat werden zur Entfernung von Cholesterin aus Kulturzellen verwendet. Viele stationäre Chiralphasen, die häufig in Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäulen verwendet werden, bestehen aus Beta-Cyclodextrin.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128446-35-5
Summenformel C44H75O36
Molekulargewicht (g/mol) 1180.05
MDL-Nummer MFCD00069372
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin
Schmelzpunkt 305°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse ≈1250 to 1480 d
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberH31133.22,H31133.14,H31133.06
Chargennummer10247835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberH31133.22,H31133.14,H31133.06
Chargennummer10240159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2022 Catalog NumberH31133.22,H31133.14,H31133.06
Chargennummer10170720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH31133.22,H31133.14,H31133.06
Chargennummer10226486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH31133.22,H31133.14,H31133.06
Name des Produkts
(2-hydroxypropyl)-Beta-Cyclodextrin, MG ca. .1250-1480, Thermo Scientific Chemicals >