Learn More
2-Hydroxychalkon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11415263
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Hydroxychalkon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415263
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11415263
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12851.14
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 644-78-0
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.259
MDL-Nummer MFCD00016449
InChI-Schlüssel UDOOPSJCRMKSGL-ZHACJKMWSA-N
Synonym 2-hydroxychalcone, 2e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2-propen-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl, 2-2-hydroxybenzal acetophenone, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 2-hydroxybenzylidene acetophenone, chalcone, 1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5367146
IUPAC-Name (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxychalcone
Schmelzpunkt ∼154°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2049134
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer90008717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12851.06,A12851.14
Chargennummer10221113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12851.06,A12851.14
ChargennummerE2766B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12851.06,A12851.14
Chargennummer10234781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12851.06,A12851.14
Chargennummer10203433 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12851.06,A12851.14
Name des Produkts
2-Hydroxychalkon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >