Learn More
trans-Chalkon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11447776
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
trans-Chalkon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447776
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11447776
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14734.22
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Trans chalcone is used to prevent lung and forestomach cancer. It induces programmed cell death due to reduced mitochondrial transmembrane potential in Arabidopsis thaliana roots.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trans-Chalkon wird zur Vorbeugung von Lungen- und Vormagenkrebs verwendet. Induziert programmierten Zelltod aufgrund des reduzierten Mitochondrien-Transmembranpotentials in den Arabidopsis Thaliana-Wurzeln.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Äther, Benzol und Ethanol (leicht). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-47-1
Summenformel C15H12O
Molekulargewicht (g/mol) 208.26
MDL-Nummer MFCD00003082
InChI-Schlüssel DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Synonym chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 637760
ChEBI CHEBI:48965
IUPAC-Name (E)-1,3-Diphenylprop-2-en-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Chalcone
Schmelzpunkt 55°C to 57°C
Siedepunkt 208°C (25 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 509985
Merck Index 14,2037
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ether,benzene,and ethanol (slightly). Insoluble in water.
Formelmasse 208.26
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10237310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA14734.36,A14734.22
Chargennummer10207010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14734.36,A14734.22
ChargennummerJ3659A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14734.36,A14734.22
Chargennummer10134200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14734.36,A14734.22
Chargennummer10151555 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14734.36,A14734.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Chalcone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (E)-Chalcone
Name des Produkts
trans-Chalkon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >