Learn More
, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 17342501
Zum Warenkorb hinzufügen
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17342501
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 17342501
Marke: Thermo Scientific Acros 468830250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 118-60-5
Summenformel C15H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 250.34
MDL-Nummer 00053300
InChI-Schlüssel FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-Ethylhexyl 2-Hydroxybenzoat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexyl salicylate
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mL
Farbe Colorless to Light Yellow
Analysenzertifikat Available
Dichte 1.02
Schmelzpunkt -20°C
Siedepunkt 190°C (21 mmHG)
Flammpunkt 162°C
Löslichkeit Unlöslich in Wasser
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 250.34
Name des Produkts
, Thermo Scientific™ >