Learn More
2-Ethylhexansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329629
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Ethylhexansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329629
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11329629
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12644.AE
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
2-Ethylhexanoic acid is used in the preparation of metal derivatives, which act as a catalyst in polymerization reactions. For example, tin 2-ethylhexanoate is used in the manufacturing of poly(lactic-co-glycolic acid). It is also used as a stabilizer for polyvinyl chlorides. It is also involved in solvent extraction and dye granulation. Further, it is used to prepare plasticizers, lubricants, detergents, flotation aids, corrosion inhibitors and alkyd resins. In addition to this, it serves as a catalyst for polyurethane foaming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Ethylhexansäure wird bei der Herstellung von Metallderivaten verwendet, die als Katalysator bei Polymerisationsreaktionen wirken. Zinn-2-Ethylhexanoat wird beispielsweise bei der Herstellung von Poly(lactid-co-Glykolsäure) verwendet. Wird auch als Stabilisator für Polyvinylchloride verwendet. Ist auch an der Lösungsmittelextraktion und Farbstoffgranulation beteiligt. Wird darüber hinaus zur Herstellung von Weichmachern, Schmierstoffen, Reinigungsmitteln, Flotationshilfsmitteln, Korrosionshemmern und Alkidharzen verwendet. Dient außerdem als Katalysator für die Bildung von Polyurethanschaum.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-57-5
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.214
MDL-Nummer MFCD00002675
InChI-Schlüssel OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8697
IUPAC-Name 2-Ethylhexansäure
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethylhexanoic acid
Schmelzpunkt -59°C
Dichte 0.91
pH 3
Siedepunkt 226°C to 229°C
Flammpunkt 114°C (237°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 100 mL
Beilstein 1750468
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10254404 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA12644.AE,A12644.0D,A12644.AP,A12644.0F
Chargennummer10251765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA12644.0D,A12644.AE,A12644.AP,A12644.0F
Chargennummer10237334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA12644.0D,A12644.AE,A12644.AP,A12644.0F
Chargennummer10228043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12644.0D,A12644.AE,A12644.AP,A12644.0F
Chargennummer10059423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA12644.0D,A12644.AE,A12644.AP,A12644.0F
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
2-Ethylhexansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >