Learn More
2-Ethylhexansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Ethylhexanoic acid is used in the preparation of metal derivatives, which act as a catalyst in polymerization reactions. For example, tin 2-ethylhexanoate is used in the manufacturing of poly(lactic-co-glycolic acid). It is also used as a stabilizer for polyvinyl chlorides. It is also involved in solvent extraction and dye granulation. Further, it is used to prepare plasticizers, lubricants, detergents, flotation aids, corrosion inhibitors and alkyd resins. In addition to this, it serves as a catalyst for polyurethane foaming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Ethylhexansäure wird bei der Herstellung von Metallderivaten verwendet, die als Katalysator bei Polymerisationsreaktionen wirken. Zinn-2-Ethylhexanoat wird beispielsweise bei der Herstellung von Poly(lactid-co-Glykolsäure) verwendet. Wird auch als Stabilisator für Polyvinylchloride verwendet. Ist auch an der Lösungsmittelextraktion und Farbstoffgranulation beteiligt. Wird darüber hinaus zur Herstellung von Weichmachern, Schmierstoffen, Reinigungsmitteln, Flotationshilfsmitteln, Korrosionshemmern und Alkidharzen verwendet. Dient außerdem als Katalysator für die Bildung von Polyurethanschaum.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Ethylhexanoic acid |
Schmelzpunkt | -59°C |
Dichte | 0.91 |
pH | 3 |
Siedepunkt | 226°C to 229°C |
Flammpunkt | 114°C (237°F) |
Brechungsindex | 1.425 |
Menge | 500 mL |
Beilstein | 1750468 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Ethylhexanoic acid
- Achtung
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Ethylhexanoic acid