Learn More
2-Ethoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11473127
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Ethoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473127
2500 mL, 2500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11473127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16100.0F
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
A widely used solvent for nitrocelluloses and dyes2-Ethoxyethanol is widely used as a varnish remover and degreasing solution. It is a solvent used for nitrocellulose. It is used as a component for dyes, inks, cleaning agents, resins, paints, destaining solution for lipoproteins on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein weit verbreitetes Lösungsmittel für Nitrocellulosen und Farbstoffe. 2-Ethoxyethanol wird häufig als Lackentferner und Entfettungslösung verwendet. Verwendung als Lösungsmittel für Nitrocellulose. Einsatz als Komponente für Farbstoffe, Farben, Reinigungsmittel, Harze, Farben und Entfärbungslösung für Lipoproteine auf Polyacrylamidgelen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Aceton, Ethylacetat, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Diethylether, Methanol, Kohlenwasserstoffen und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Aluminium, Alkalien und Kupfer.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-80-5
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00002869
InChI-Schlüssel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC-Name 2-Ethoxyetan-1-ol
SMILES CCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethanol
Schmelzpunkt -90°C
Dichte 0.931
Siedepunkt 134°C to 135°C
Flammpunkt 44°C (111°F)
Geruch Ether-like
Strukturformel CH3CH2OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4085
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1171
Beilstein 1098271
Merck Index 14,3750
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether,methanol,hydrocarbons and ethanol.
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2025 Catalog NumberA16100.AP,A16100.0F
ChargennummerA0461848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog NumberA16100.AP,A16100.0F
ChargennummerA0434744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog NumberA16100.AP,A16100.0F
ChargennummerA0455355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog NumberA16100.AP,A16100.0F
ChargennummerA0451702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog NumberA16100.AP,A16100.0F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxy-ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Name des Produkts
2-Ethoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >