Learn More
2-Ethoxyethanol, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10457370
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Ethoxyethanol, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10457370
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Artikelnummer. 10457370
Marke: Thermo Scientific Acros 156020025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-80-5
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
MDL-Nummer MFCD00002869
InChI-Schlüssel ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol eeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8076
ChEBI CHEBI:46788
IUPAC-Name 2-Ethoxyethanol
SMILES CCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethoxyethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 135.0°C
Flammpunkt 40°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4060 to 1.4100
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 467
Merck Index 15, 3803
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: complete solubility. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskosität 2.08 mPa.s (20°C)
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461848 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number156020025,156020010,156020250
ChargennummerA0455355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number156020025,156020010,156020250
ChargennummerA0451702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number156020025,156020010,156020250
ChargennummerA0402884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number156020025,156020010,156020250
ChargennummerA0411304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number156020025,156020010,156020250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Ethoxyethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Ethoxyethanol, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals >