Learn More
2-Cl-IB-MECA, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001195
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Cl-IB-MECA, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001195
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001195
Marke: Tocris Bioscience 1104/10
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Highly selective A3 agonist
High affinity and extremely selective A3 adenosine receptor agonist (Ki = 0.33 nM). Displays 2500- and 1400-fold selectivity over A1 and A2A receptors respectively. Exhibits high selectivity over the Na+-independent adenosine transporter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163042-96-4
Summenformel C18H18ClIN6O4
Molekulargewicht (g/mol) 544.734
InChI-Schlüssel IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
Synonym 2-cl-ib-meca, cl-ib-meca, c-ibza-mu, namodenoson, ci-ib-meca, 2s,3s,4r,5r-5-2-chloro-6-3-iodobenzyl amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxy-n-methyltetrahydrofuran-2-carboxamide, unii-z07jr07j6c, 2cl-ib-meca, 2-chloro-n 6-3-iodobenzyl adenosine-5'-n-methyluronamide, 1-2-chloro-6-3-iodophenyl methyl amino-9h-purin-9-yl-1-deoxy-n-methyl-beta-d-ribofuranuronamide
PubChem CID 3035850
IUPAC-Name (2S,3S,4R,5R)-5-[2-chloro-6-[(3-iodophenyl)methylamino]purin-9-yl]-3,4-dihydroxy-N-methyloxolane-2-carboxamide
SMILES CNC(=O)C1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=C(N=C3NCC4=CC(=CC=C4)I)Cl)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Cl-IB-MECA
Menge 10 mg
Formelmasse 544.74
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Cl-IB-MECA, Tocris Bioscience™ >