Beschreibung
2-Butyne is used to synthesize alkylated hydroquinones in the total synthesis of Vitamin E. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Butyn wird zur Synthese von alkylierten Hydrochinonen in der Gesamtsynthese von Vitamin E sowie als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Extreme Temperaturen und direktes Sonnenlicht vermeiden. Wärmeempfindlich. Kontakt mit oxidierenden Materialien vermeiden. Nicht kompatibel mit Halogenen. Chlorierte Lösungsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Butyne |
Schmelzpunkt | -32°C |
Dichte | 0.69 |
Siedepunkt | 24°C to 27°C |
Flammpunkt | −49°C (−56°F) |
Geruch | Recognizable |
Brechungsindex | 1.392 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1361340 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253518 | Analysenzertifikat | 24/12/2024 | A13823.06,A13823.14,A13823.22 |
10240160 | Analysenzertifikat | 22/01/2024 | A13823.06,A13823.14,A13823.22 |
10188650 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13823.06,A13823.14,A13823.22 |
F6599A | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13823.06,A13823.14,A13823.22 |
C23Y025 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13823.06,A13823.14,A13823.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Butyne