Learn More
2-Bromacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.75 CHF - 798.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 70-11-1 |
---|---|
Summenformel | C8H7BrO |
Molekulargewicht (g/mol) | 199.05 |
MDL-Nummer | MFCD00000195 |
InChI-Schlüssel | LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo |
PubChem CID | 6259 |
ChEBI | CHEBI:51846 |
IUPAC-Name | 2-Brom-1 -Phenylethanon |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10357420
|
Thermo Scientific Acros
152010250 |
25 g | Kunststoffflasche |
38.75 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10071720
|
Thermo Scientific Acros
152011000 |
100 g | Kunststoffflasche |
83.50 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10635012
|
Thermo Scientific Acros
152015000 |
500 g | Kunststoffflasche |
280.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10669853
|
Thermo Scientific Acros
152010025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AcylierungsreagenzChemische Identifikatoren
70-11-1 | |
199.05 | |
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N | |
6259 | |
2-Brom-1 -Phenylethanon |
C8H7BrO | |
MFCD00000195 | |
2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo | |
CHEBI:51846 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr |
Specifications
2-Bromoacetophenone | |
70-11-1 | |
100.0 | |
Braun-Grün bis Weiß | |
>112°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5COCH2Br | |
07, 283 | |
15, 1409 | |
Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene,chloroform,and ether | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr | |
199.05 | |
CHEBI:51846 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
46.0°C to 51.0°C | |
135.0°C (18.0 mmHg) | |
Echt | |
C8H7BrO | |
MFCD00000195 | |
02,316; 12,381 | |
2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo | |
LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N | |
2-Brom-1 -Phenylethanon | |
6259 | |
199.05 | |
Kristalle oder Pulver |
Safety and Handling
GHS-H-Hinweis:
Giftig bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis:
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
ACHTUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-724-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Bromoacetophenone
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.