Learn More
2-Bromacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10357420
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Acylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-11-1
Summenformel C8H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 199.05
MDL-Nummer MFCD00000195
InChI-Schlüssel LIGACIXOYTUXAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoacetophenone, phenacyl bromide, 2-bromo-1-phenylethan-1-one, bromoacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-phenyl, bromomethyl phenyl ketone, alpha-bromoacetophenone, stauffer 4644, omega-bromoacetophenone, acetophenone, 2-bromo
PubChem CID 6259
ChEBI CHEBI:51846
IUPAC-Name 2-Brom-1 -Phenylethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 46.0°C to 51.0°C
Farbe Braun-Grün bis Weiß
Siedepunkt 135.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5COCH2Br
Menge 25 g
Beilstein 07, 283
Fieser 02,316; 12,381
Merck Index 15, 1409
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in alcohol,benzene,chloroform,and ether
Formelmasse 199.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromoacetophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.