Learn More
2-Brom-1-(1-Methyl-1H-Benzimidazol-5-yl)ethanonhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)ethanone hydrobromide |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 334.01 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Brom-1-(1-Methyl-1H-Benzimidazol-5-yl)ethanonhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur