Learn More
2-Brom-1-(1-Methyl-1H-Benzimidazol-5-yl)ethanonhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10255244
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Brom-1-(1-Methyl-1H-Benzimidazol-5-yl)ethanonhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255244
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10255244
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC13655DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 944450-78-6
Summenformel C10H10Br2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 334.011
MDL-Nummer MFCD09817461
InChI-Schlüssel LRWGKOQDEBXXPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1,3-benzodiazol-5-yl ethanone hydrobromide, c10h9brn2o.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzoimidazol-5-yl-ethanone.hbr, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzo d imidazol-5-yl ethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-1-methyl-1h-benzimidazol-5-yl ethan-1-one-hydrogen bromide 1/1
PubChem CID 24229460
IUPAC-Name 2-Brom-1-(1-methylbenzimidazol-5-yl)ethanon;Hydrobromid
SMILES CN1C=NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-1-(1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)ethanone hydrobromide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 334.01
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Brom-1-(1-Methyl-1H-Benzimidazol-5-yl)ethanonhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific™ >