Learn More
(2-Aminoethyl)Phosphonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10722681
Verfügbar ab: 23-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(2-Aminoethyl)Phosphonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10722681
Marke: Thermo Scientific Acros 291630010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2041-14-7
Summenformel C2H8NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 125.06
MDL-Nummer MFCD00008182
InChI-Schlüssel QQVDJLLNRSOCEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl phosphonic acid, ciliatine, phosphonoethylamine, aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethane phosphonic acid, 2-aminoethanephosphonic acid, 2-aminoethylphosphonate, beta-aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethyl phosphonate, phosphonic acid, 2-aminoethylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 339
ChEBI CHEBI:15573
IUPAC-Name 2-Aminoethylphosphonsäure
SMILES NCCP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 296.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH2CH2P(O)(OH)2
Menge 1 g
Beilstein 04, 1792
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: insoluble in methanol and acetone
Formelmasse 125.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number291632500,291630010
ChargennummerA0403593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number291632500,291630010
ChargennummerA0399220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number291632500,291630010
ChargennummerA0443175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog Number291632500,291630010
ChargennummerA0412956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2022 Catalog Number291632500,291630010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2-Aminoethyl)phosphonic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
(2-Aminoethyl)Phosphonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >