Learn More
(2-Aminoethyl)Phosphonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10549073
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2041-14-7
Summenformel C2H8NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 125.06
MDL-Nummer MFCD00008182
InChI-Schlüssel QQVDJLLNRSOCEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyl phosphonic acid, ciliatine, phosphonoethylamine, aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethane phosphonic acid, 2-aminoethanephosphonic acid, 2-aminoethylphosphonate, beta-aminoethylphosphonic acid, 2-aminoethyl phosphonate, phosphonic acid, 2-aminoethyl
PubChem CID 339
ChEBI CHEBI:15573
IUPAC-Name 2-Aminoethylphosphonsäure
SMILES NCCP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Aminoethyl)phosphonic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 296.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2CH2CH2P(O)(OH)2
Menge 250 mg
Beilstein 04, 1792
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: insoluble in methanol and acetone
Formelmasse 125.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2-Aminoethyl)phosphonic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.