Learn More
-Aminobenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15438237
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
-Aminobenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438237
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15438237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51782.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 16348-49-5 | C7H9N3O | 151.169 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16348-49-5
Summenformel C7H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 151.169
MDL-Nummer MFCD00492723
InChI-Schlüssel CFZHYRNQLHEHJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzamide oxime, 2-aminobenzamidoxime, 2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 2-amino-n-hydroxybenzimidamide, z-2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, e-2-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9628840
IUPAC-Name 2-Amino-N'-hydroxybenzolcarboximidamid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=NO)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzamidoxime
Schmelzpunkt 71°C to 75°C
Menge 5 g
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP07I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH51782.03,H51782.06
ChargennummerY05H048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH51782.03,H51782.06
ChargennummerK03U048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51782.03,H51782.06
ChargennummerP22H066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51782.03,H51782.06
ChargennummerU13G033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51782.03,H51782.06
Name des Produkts
-Aminobenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >