Learn More
2-Amino-6-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11498307
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Amino-6-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498307
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11498307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18383.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-40-3
Summenformel C7H5FN2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.189
MDL-Nummer MFCD00013336
InChI-Schlüssel CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-fluorobenzothiazole, 6-fluorobenzo d thiazol-2-amine, 6-fluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-fluoro, 6-fluoro-2-benzothiazolamine, 2-amino-6-fluoro benzothiazole, 2-amino-6-fluoro-1,3-benzothiazole, 6-fluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem14467, maybridge1_006546
PubChem CID 319954
IUPAC-Name 6-Fluor-1,3-Benzothiazol-2-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Schmelzpunkt 183°C to 185°C
Menge 1 g
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10107443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18383.03,A18383.14,A18383.06
Chargennummer10106347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18383.03,A18383.14,A18383.06
ChargennummerF6884A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18383.03,A18383.14,A18383.06
Name des Produkts
2-Amino-6-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >