Learn More
2-Acetoxyisobutylbromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11436780
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Acetoxyisobutylbromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436780
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11436780
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11592.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 40635-67-4 | C6H9BrO3 | 209.039 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40635-67-4
Summenformel C6H9BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 209.039
MDL-Nummer MFCD00040923
InChI-Schlüssel OOKAXSHFTDPZHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, 1-bromocarbonyl-1-methylethyl acetate, alpha-acetoxy-isobutyryl bromide, a-acetoxyisobutyryl bromide, alpha-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxyisobutyryl bromide;2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-acetyloxy-2-methyl, aibb, pubchem17437Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2724715
IUPAC-Name (1-Brom-2-methyl-1-oxopropan-2-yl) Acetat
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetoxyisobutyryl bromide
Dichte 1.42
Siedepunkt 100°C to 110°C (25 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.457
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2432585
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 209.05
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10243159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2022 Catalog NumberL11592.06,L11592.14,L11592.22
Chargennummer10232929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL11592.06,L11592.14,L11592.22
Chargennummer10193729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL11592.06,L11592.14,L11592.22
Chargennummer10122253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL11592.06,L11592.14,L11592.22
Chargennummer10152122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL11592.06,L11592.14,L11592.22
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Acetoxyisobutylbromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >