Learn More
2-Acetoxyisobutylbromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446780
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40635-67-4
Summenformel C6H9BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 209.039
MDL-Nummer MFCD00040923
InChI-Schlüssel OOKAXSHFTDPZHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, 1-bromocarbonyl-1-methylethyl acetate, alpha-acetoxy-isobutyryl bromide, a-acetoxyisobutyryl bromide, alpha-acetoxyisobutyryl bromide, 2-acetoxyisobutyryl bromide;2-acetoxy-2-methylpropionyl bromide, propanoyl bromide, 2-acetyloxy-2-methyl, aibb, pubchem17437
PubChem CID 2724715
IUPAC-Name (1-Brom-2-methyl-1-oxopropan-2-yl) Acetat
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetoxyisobutyryl bromide
Dichte 1.42
Siedepunkt 100°C to 110°C (25 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.457
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2432585
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 209.05
Reinheit (%) 96%