Learn More
MP Biomedicals™ 2-8 CELLsium™ Medium für kurzfristige Zelllagerung
2-8 CELLsius ist eine zytoprotektive, proteinfreie, gebrauchsfertige Biolösung ohne DMSO zur kurzfristigen Lagerung von Zellen oder Gewebe.
245.00 CHF - 790.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kurzzeitige Zelllagerung |
Inhalt und Lagerung | Lagerung bei 2 bis 8 °°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16399855
|
MP Biomedicals™
092780349 |
100 mL |
245.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16309865
|
MP Biomedicals™
092780354 |
500 mL |
790.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Bei kurzfristiger Lagerung kaltes 2-8 CELLsium (2 bis8 °C) mit einer empfohlenen Zellkonzentration von 1 x 106 ml bis 8 x 106 ml zugeben
- Das 2-8 CELLsium kann nach Zentrifugation entfernt, die Zellkonzentration angepasst und in eine geeignete Zellkulturflasche mit Wachstumsmedium übertragen werden
- Es hält die Zellen im Gegensatz zu normalen Wachstumsmedien gesund, während sie sich in einer vorübergehenden Seneszenzphase befinden
Spezifikation
Flüssig | |
Steril | |
Kurzzeitige Zelllagerung | |
Lagerung bei 2 bis 8 °°C |