Learn More
MP Biomedicals™ 2-8 CELLsium™ Medium für kurzfristige Zelllagerung
2-8 CELLsius ist eine zytoprotektive, proteinfreie, gebrauchsfertige Biolösung ohne DMSO zur kurzfristigen Lagerung von Zellen oder Gewebe.
Marke: MP Biomedicals™ 092780349
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Bei kurzfristiger Lagerung kaltes 2-8 CELLsium (2 bis8 °C) mit einer empfohlenen Zellkonzentration von 1 x 106 ml bis 8 x 106 ml zugeben
- Das 2-8 CELLsium kann nach Zentrifugation entfernt, die Zellkonzentration angepasst und in eine geeignete Zellkulturflasche mit Wachstumsmedium übertragen werden
- Es hält die Zellen im Gegensatz zu normalen Wachstumsmedien gesund, während sie sich in einer vorübergehenden Seneszenzphase befinden
Spezifikation
Lagerung bei 2 bis 8 °°C | |
Steril | |
100 mL |
Flüssig | |
Kurzzeitige Zelllagerung |