Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11472888
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472888
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11472888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16863.0B
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol is used as an antioxidant for cosmetics, vitamins, pharmaceuticals, rubber, oils and fats. It is used as a fuel additive in the petroleum industry and also used in hydraulic fluids, turbine and gear oils and jet fuels. It acts as a stabilizer in diethyl ether, tetrahydrofuran and other laboratory chemicals to prevent peroxide formation. It is effectively involved as a polymerization inhibitor in the process of oxidation of allyl alcohol to glycerine. It is utilized in the synthesis of organoaluminum compound, methylaluminum bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylphenoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol wird als Antioxidans für Kosmetika, Vitamine, Pharmazeutika, Gummi, Öle und Fette verwendet. Es wird als Kraftstoffzusatz in der Mineralölindustrie und auch in Hydraulikflüssigkeiten, Turbinen- und Getriebeölen und Treibstoffen verwendet. Es wirkt als Stabilisator in Diethylether, Tetrahydrofuran und anderen Laborchemikalien, um die Bildung von Peroxiden zu verhindern. Sie ist als Polymerisationshemmer effektiv an der Oxidation von Allylalkohol zu Glycerin beteiligt. Es wird bei der Synthese von Organoaluminiumverbindungen, Methylaluminium Bis(2,6-Di-tert-butyl-4-alkylphenoxid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Toluol, Isopropanol, Methylethylketon, Aceton, Benzol, Petrolether und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Halten Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln, Basen, Messing, Kupfer und Kupferlegierungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-37-0
Summenformel C15H24O
Molekulargewicht (g/mol) 220.356
MDL-Nummer MFCD00011644
InChI-Schlüssel NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bhtMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC-Name 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Schmelzpunkt 69°C to 72°C
Dichte 1.048
Siedepunkt 264°C to 265°C
Flammpunkt 127°C (260°F)
Geruch mild
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1911640
Merck Index 14,1548
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,toluene,isopropanol,methyl ethyl ketone,acetone,benzene,petroleum ether and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 220.36
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN06J075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog NumberA16863.30,A16863.0B
Chargennummer10242715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog NumberA16863.30,A16863.0B
ChargennummerP14I060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2022 Catalog NumberA16863.30,A16863.0B
ChargennummerN25G041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 Catalog NumberA16863.30,A16863.0B
ChargennummerN25G038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog NumberA16863.30,A16863.0B
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Name des Produkts
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >