Learn More
2,3-Dichlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
34.30 CHF - 1174.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2402-77-9 |
---|---|
Summenformel | C5H3Cl2N |
Molekulargewicht (g/mol) | 147.99 |
MDL-Nummer | MFCD00006229 |
InChI-Schlüssel | MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x |
PubChem CID | 16988 |
IUPAC-Name | 2,3-Dichlorpyridin |
SMILES | ClC1=CC=CN=C1Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10152570
|
Thermo Scientific Acros
113720025 |
2.5 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10224380
|
Thermo Scientific Acros
113720100 |
10 g | Glasflasche |
50.60 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10395980
|
Thermo Scientific
113720500 |
50 g | Glasflasche |
169.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11926291
|
Thermo Scientific Acros
113722500 |
250 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
2402-77-9 | |
147.99 | |
MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N | |
16988 | |
ClC1=CC=CN=C1Cl |
C5H3Cl2N | |
MFCD00006229 | |
2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x | |
2,3-Dichlorpyridin |
Spezifikation
2, 3-Dichloropyridine | |
67°C to 70°C | |
Authentic | |
C5H3Cl2N | |
MFCD00006229 | |
MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-Dichlorpyridin | |
16988 | |
≥98.5% |
2402-77-9 | |
Weiß bis Beige | |
99% | |
(C5H3N)Cl2 | |
2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x | |
ClC1=CC=CN=C1Cl | |
147.99 | |
147.99 | |
Crystalline Powder |