Learn More
2,3-Dichlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10224380
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3-Dichlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10224380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10224380
Marke: Thermo Scientific Acros 113720100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2402-77-9 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2402-77-9
Summenformel C5H3Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 147.99
MDL-Nummer MFCD00006229
InChI-Schlüssel MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7xMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16988
IUPAC-Name 2,3-Dichlorpyridin
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dichloropyridine
Schmelzpunkt 67.0°C to 70.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H3N)Cl2
Menge 10 g
Beilstein 20,II,152
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 147.99
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0305585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2023 Catalog Number113720500,113722500,113720025,113720100
ChargennummerA0296815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2020 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dichloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2,3-Dichlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >