Learn More
2,2,2-Trifluorethylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,2,2-Trifluorethylaminhydrochlorid ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, der in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in 0.7 Wasser, aber löslich in Ethanol und Chloroform, schwer löslich in Benzol, kaum löslich in Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch. Fern von starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säurechloriden und Säureanhydriden aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 218°C (sublimation) |
Strukturformel | CF3CH2NH2·HCl |
Menge | 10 g |
Beilstein | 3652103 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | It is Soluble in 0.7 to water,but soluble in ethanol and chloroform,slightly soluble in benzene,hardly soluble in ether. |
Formelmasse | 135.52 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251278 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A14904.09,A14904.18,A14904.22 |
10248575 | Analysenzertifikat | 24/11/2023 | A14904.09,A14904.18,A14904.22 |
10205030 | Analysenzertifikat | 10/08/2022 | A14904.09,A14904.18,A14904.22 |
10242612 | Analysenzertifikat | 08/08/2022 | A14904.09,A14904.18,A14904.22 |
10179879 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A14904.09,A14904.18,A14904.22 |