Learn More
2,2,2-Trifluorethylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492707
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,2-Trifluorethylaminhydrochlorid ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, der in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in 0.7 Wasser, aber löslich in Ethanol und Chloroform, schwer löslich in Benzol, kaum löslich in Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Hygroskopisch. Fern von starken Oxidationsmitteln, Säuren, Säurechloriden und Säureanhydriden aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 373-88-6
Summenformel C2H5ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 135.51
MDL-Nummer MFCD00012875
InChI-Schlüssel ZTUJDPKOHPKRMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethanamine hydrochloride, trifluoroethylamine hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylaminehydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine hcl, ethylamine, trifluoro-, hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 9772
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoroethanamin;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 218°C (sublimation)
Strukturformel CF3CH2NH2·HCl
Menge 100 g
Beilstein 3652103
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen It is Soluble in 0.7 to water,but soluble in ethanol and chloroform,slightly soluble in benzene,hardly soluble in ether.
Formelmasse 135.52
Reinheit (%) 98%