Learn More
2,2,2-Trifluorethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11474130
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2,2-Trifluorethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474130
100 g
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Artikelnummer. 11474130
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10788.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Trifluoroethanol serves as a solvent and a raw material in organic chemistry and biology. TFE is a solvent of choice for hydrogen peroxide-mediated oxidations of sulfides. Trifluoroethanol acts as a protein denaturant. It is used in the manufacture of certain pharmaceuticals and drug substances. The drug fluromer, which is 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxyethane, is the vinyl ether of trifluorethanol. It is an effective solvent for peptides and proteins, and used for NMR-based protein folding studies, and in the manufacture of nylon. As a source of the trifluoromethyl group, it is employed in several organic reactions, for example in Still-Gennari modification of Horner-Wadsworth-Emmons reaction (HWE) reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trifluorethanol dient als Lösungsmittel sowie als Rohstoff in der organischen Chemie und Biologie. TFE ist ein Lösungsmittel der Wahl für wasserstoffperoxidvermittelte Oxidationen von Sulfiden. Trifluorethanol wirkt als Protein-Vergällungsmittel. Wird bei der Herstellung bestimmter Arzneimittel und Wirkstoffe verwendet. Das Medikament Fluromer, das 2,2,2-Trifluor-1-Vinyloxyethan ist, ist der Vinylether von Trifluorethanol. Ist ein effektives Lösungsmittel für Peptide und Proteine und wird für NMR-basierte Proteinfaltungsstudien sowie bei der Herstellung von Nylon verwendet. Als Quelle der Trifluormethylgruppe wird sie in mehreren organischen Reaktionen eingesetzt, zum Beispiel bei Still-Gennari-Modifikation der Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion (HWE).
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äthern, Ketonen, Alkoholen und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-89-8
Summenformel C2H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 100.04
MDL-Nummer MFCD00004672
InChI-Schlüssel RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
SMILES OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethanol
Schmelzpunkt -44°C
Dichte 1.391
Siedepunkt 74°C to 75°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Strukturformel CF3CH2OH
Brechungsindex 1.29
Menge 100 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1733203
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethers,ketones,alcohols and chloroform.
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethanol
Formelmasse 100.04
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN26L003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog NumberA10788.18,A10788.36,A10788.0B,A10788.22
Chargennummer10246860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2023 Catalog NumberA10788.18,A10788.36,A10788.0B,A10788.22
ChargennummerM12J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Catalog NumberA10788.18,A10788.36,A10788.0B,A10788.22
ChargennummerM03J041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog NumberA10788.18,A10788.36,A10788.0B,A10788.22
ChargennummerU03I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog NumberA10788.18,A10788.36,A10788.0B,A10788.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,2-Trifluoroethanol
Name des Produkts
2,2,2-Trifluorethanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >