Learn More
2,2,2-Trifluorethanol, 99.8 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10625002
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2,2-Trifluorethanol, 99.8 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10625002
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10625002
Marke: Thermo Scientific Acros 139751000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-89-8
Summenformel C2H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 100.04
MDL-Nummer MFCD00004672
InChI-Schlüssel RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetohMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethanol
SMILES OCC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Trifluoroethanol
Schmelzpunkt -45.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.3900g/mL
pH 5.0 to 7.5 (10% v/v soln.)
Siedepunkt 77.0°C to 80.0°C
Flammpunkt 29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.75% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH2OH
Brechungsindex 1.2907
Menge 100 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Merck Index 15,9848
Relative Dichte 1.39
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohols,ketons,esters and ethers
Viskosität 1.75 mPa.s (25°C)
Formelmasse 100.04
Reinheit (%) 99.8%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number139751000,139750100,139750250,139755000,139750025
ChargennummerA0462143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number139751000,139750100,139750250,139755000,139750025
ChargennummerA0458724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog Number139751000,139750100,139750250,139755000,139750025
ChargennummerA0449707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog Number139751000,139750100,139750250,139755000,139750025
ChargennummerA0394337 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number139751000,139750100,139750250,139755000,139750025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2,2,2-Trifluorethanol, 99.8 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals >