Learn More
2-(1-piperazinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11419736
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(1-piperazinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419736
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11419736
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20252.18
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1011-17-2
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.235
MDL-Nummer MFCD00190246
InChI-Schlüssel UORNTHBBLYBAJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperazin-1-yl phenol, 1-2-hydroxyphenyl piperazine, 2-1-piperazinyl phenol, 2-1-piperazino phenol, o-1-piperazinyl phenol, 2-piperazin-1-yl-phenol, n-2-hydroxyphenyl piperazine, phenol, 2-1-piperazinyl, 1-2-hydroxyphenyl-piperazine, 2-piperazinylphenolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 70530
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-ylphenol
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1-Piperazinyl)phenol
Schmelzpunkt 122°C to 127°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 10646
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 178.24
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10150338 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog NumberB20252.09,B20252.18
Chargennummer10150617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 Catalog NumberB20252.09,B20252.18
Chargennummer10133866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20252.09,B20252.18
ChargennummerGBFA014702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20252.09,B20252.18
ChargennummerF9534A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20252.09,B20252.18
Name des Produkts
2-(1-piperazinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >