Learn More
2,1,3-Benzothiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11956801
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,1,3-Benzothiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11956801
Marke: Thermo Scientific Acros 105660250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 273-13-2 | C6H4N2S | 136.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 273-13-2
Summenformel C6H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 136.18
InChI-Schlüssel PDQRQJVPEFGVRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym piazthiole, benzisothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazole, benzo c 1,2,5 thiadiazole, 2-thia-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,4-benzo-1,2,5-thiadiazole, 2??,1,3-benzothiadiazole, 2,3-benzothiadiazole, 3,2,5-thiadiazole, benzo-1,2,5-thiadiazoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 67502
IUPAC-Name 2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 1, 3-Benzothiadiazole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 42°C to 44°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 206°C
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 27,569
Formelmasse 136.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer344300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number105660050,105660250,105661000,10566016,10566032
Chargennummer344954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog Number105660050,105660250,105661000,10566016,10566032
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzo-2,1,3-thiadiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
2,1,3-Benzothiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >