Learn More
Thermo Scientific™ 1M TEAB- und 50%iger Hydroxylamin-Puffer für TMT-Experimente
Gängige TMT-Puffer wie 1M Triethylammoniumbikarbonat (TEAB) und 50%iges Hydroxylamin für Experimente zur Markierung isobarer Massen-Tags.
126.00 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | TMT™ |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. |
Ausgangsmaterial | Zelllysat |
Arbeitsablaufschritt | Proteinmarkierung |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15215753
|
Thermo Scientific™
90114 |
Puffer |
167.00 CHF
50 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15225753
|
Thermo Scientific™
90115 |
Puffer |
126.00 CHF
5 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Vorformuliertes TEAB und 50%iges Hydroxylamin für die TMT-Markierung und das Quenching von Peptiden.
Triethylamoniumbicarbonat (TEAB) ist ein 10-facher Auflösungspuffer für Experimente zur Markierung isobarer Massen-Tags. 50%iges Hydroxylamin ist ein 10-faches Quenching-Reagenz für aminreaktive Markierungen bei TMT-Experimenten.Spezifikation
TMT™ | |
Geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. | |
Zelllysat | |
Proteinmarkierung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydroxylamine
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1M TEAB- und 50%iger Hydroxylamin-Puffer für TMT-Experimente