Learn More
Thermo Scientific™ 1M TEAB- und 50%iger Hydroxylamin-Puffer für TMT-Experimente
Gängige TMT-Puffer wie 1M Triethylammoniumbikarbonat (TEAB) und 50%iges Hydroxylamin für Experimente zur Markierung isobarer Massen-Tags.
Marke:  Thermo Scientific™ 90114
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15215753
  • 165.00 CHF / 50 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vorformuliertes TEAB und 50%iges Hydroxylamin für die TMT-Markierung und das Quenching von Peptiden.
Triethylamoniumbicarbonat (TEAB) ist ein 10-facher Auflösungspuffer für Experimente zur Kennzeichnung isobarer Massen-Tags. 50%iges Hydroxylamin ist ein 10-faches Quenching-Reagenz für aminreaktive Kennzeichnungen bei TMT-Experimenten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Puffer
Geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
Proteinmarkierung
TMT™
Zelllysat
50 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1M TEAB and 50% Hydroxylamine Buffers for TMT Experiments
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydroxylamine