Learn More
1H-Indol-2-methanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 24621-70-3 | C9H9NO | 147.17 g/mol
56.08 CHF - 186.93 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 24621-70-3
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.17
InChI-Schlüssel XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 98783
IUPAC-Name 1H-Indol-2-Ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15582373
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
459810010
1 g
56.08 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15592373
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
459810050
5 g
186.93 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
1H-Indol-2-methanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals