compliance-icons
1H-Indol-2-methanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15582373
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 24621-70-3 | C9H9NO | 147.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24621-70-3
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.17
InChI-Schlüssel XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 98783
IUPAC-Name 1H-Indol-2-Ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Indole-2-methanol
Schmelzpunkt 72.0°C to 78.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 147.17
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Indole-2-methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
1H-Indol-2-methanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >