Learn More
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10145823
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10145823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 kg, Kunststoffflasche, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10145823
Marke: Thermo Scientific Acros 183880025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 95-14-7 | C6H5N3 | 119.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-14-7
Summenformel C6H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 119.13
MDL-Nummer MFCD00005699
InChI-Schlüssel QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
IUPAC-Name 2H-Benzotriazol
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Benzotriazole
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 94.0°C to 99.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Siedepunkt 204.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 170°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 26, 38
Fieser 16,21
Merck Index 15, 1111
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,toluene,chloroform,and dmf,soluble in ethanol,methanol and ethyleneglycol
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver, Granulate, Kristalle, Nadeln oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number183885000,183880025,183881000
ChargennummerA0469351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number183885000,183880025,183881000
ChargennummerA0465071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog Number183885000,183880025,183881000
ChargennummerA0464296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number183885000,183880025,183881000
ChargennummerA0459482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number183885000,183880025,183881000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Benzotriazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Benzotriazole
Name des Produkts
1H-Benzotriazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >