Learn More
Gosselin™ Gerader 180 ml-Behälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss
Geeignet für den Einsatz in klinischen und industriellen Anwendungsbereichen.
98.69 CHF - 172.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Behälter mit Schraubverschluss |
---|---|
Material | Polypropylen |
Kapazität (metrisch) | 180 mL |
Verschlussmaterial | LDPE |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Farbe | Zertifizierung/Konformität | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zertifizierung/Konformität | Sterilität | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15458844
|
Gosselin™
TP53C-021 |
Blau | EG N 1935/2004, ISO 11137, STERILITÄT SAL 10-3 | Steril | Blau |
121.76 CHF
264 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15428844
|
Gosselin™
TP53C-012 |
Naturfarben | EG N 1935/2004 | Unsteril | Rot |
172.00 CHF
264 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15418844
|
Gosselin™
TP53C-011 |
Naturfarben | EG N 1935/2004 | Unsteril | Blau |
98.69 CHF
264 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Zum Einsatz in Klinik und Industrie
Spezifikation
Behälter mit Schraubverschluss | |
180 mL | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
LDPE | |
102 mm |