Learn More
Gosselin™ Gerader 180 ml-Behälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss
Geeignet für den Einsatz in klinischen und industriellen Anwendungsbereichen.
Marke:  Gosselin™ TP53C-021
115.67 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15458844
  • 121.76 CHF / 264 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Einsatz in Klinik und Industrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter mit Schraubverschluss
Steril
EG N 1935/2004, ISO 11137, STERILITÄT SAL 10-3
LDPE
Blau
Polypropylen
180 mL
Blau
Schraubverschluss
102 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Gerader 180 ml-Behälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss > Steril; Behälterfarbe: Blau, Kappenfarbe: Blau