Learn More
BINDER™ Räumliche Temperatur- und Feuchtemessung 18-1 Messpunkte
Räumliche Temperaturmessung 18 Messpunkte Temperatur und ein Messpunkt Feuchte - inklusive Zertifikat, 18 Messpunkte Temperatur und ein Messpunkt Feuchte in Nutzraummitte, bei 25 °C / 60 % r.F. oder bei einem vorgegebenen Wertepaar
Marke:  BINDER™ DL30-0318
Artikelnummer. 15622316
  • 2060.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Inklusive Zertifikat
  • Messung bei 25 °C, 60 % RF oder angegebenen Werten
  • Zur Verwendung mit Klimakammern der Serien MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT
Spezifikation
Spezifikation
BINDER Schränke Serien MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT
Temperatur und Feuchtigkeit 18 Messpunkte
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung
Temperaturmessung an 18 Temperaturmessstellen und 1 Feuchtemessstelle – mit Zertifikat, 18 Temperaturmessstellen und 1 Feuchtemessstelle in der Mitte des Schranks, bei 25°C/60 % rF oder (bei vorgegebenen Werten – bei Serien MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT)
Kalibrierungszertifikat
Name des Produkts
BINDER™ Räumliche Temperatur- und Feuchtemessung 18-1 Messpunkte > 18 Messpunkte; zur Verwendung mit: MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT Serie