Learn More
Bochem™ Schalen, 18/10 Stahl, Hoch, 4 l, 270 mm
Marke:  Bochem™ 8606
Artikelnummer. 10596255
  • 32.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit umgelegtem Rand, geschliffen und poliert.
Form: Hoch
Volumen: 4L
φ: 245mm
Höhe: 135mm
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (18/10)
135 mm
Hoch
4 l
245 mm
Schalen
Name des Produkts
Bochem™ Schalen, 18/10 Stahl, Hoch, 4 l, 270 mm > Fassungsvermögen:Gehäuse 4L