Learn More
Bochem™ Hochgeformte Laborschüssel18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
16.25 CHF - 45.20 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Rostfreier Stahl |
Form | Rund |
Typ | Laborschüssel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10103504
|
Bochem™
8601 |
1000 mL | 150 mm | 80 mm |
16.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10532944
|
Bochem™
8602 |
15000 mL | 180 mm | 95 mm |
18.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10493265
|
Bochem™
8603 |
2000 mL | 195 mm | 115 mm |
20.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10707315
|
Bochem™
8605 |
3000 mL | 220 mm | 125 mm |
29.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10789155
|
Bochem™
8608 |
6000 mL | 285 mm | 145 mm |
37.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10185324
|
Bochem™
8609 |
8000 mL | 310 mm | 165 mm |
45.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Hohe Form
- Mit Rand
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Flach | |
Rostfreier Stahl | |
Rund | |
Laborschüssel |