Learn More
Bochem™ Hochgeformte Laborschüssel18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
Marke: Bochem™ 8603
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Form
- Mit Rand
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Flach | |
Rostfreier Stahl | |
Laborschüssel | |
195 mm |
2000 mL | |
Rund | |
115 mm |