Learn More
Bochem™ Hochgeformte Laborschüssel18/10 Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10
Marke:  Bochem™ 8608
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10789155
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Form
  • Mit Rand
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Rostfreier Stahl
Laborschüssel
285 mm
6000 mL
Rund
145 mm