Learn More
Agencinox™ Abdampfschale aus 18/10 Edelstahl
Diese Schalen eignen sich für allgemeine Verdunstungsanwendungen. Agencinox™ 18/10 Edelstahl-Verdunstungsschalen sind in verschiedenen Größen erhältlich.
46.00 CHF - 61.00 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Rostfreier Stahl |
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verdampfungsanwendungen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11761923
|
Agencinox™
406 |
50 mL |
46.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11771923
|
Agencinox™
408 |
100 mL |
61.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Verdampfungsschale, niedrige Form
- Edelstahl-Ausführung
Spezifikation
Flach | |
Rund | |
Verdampfungsanwendungen |
Rostfreier Stahl | |
Abdampfschale | |
20 mm |