Learn More
Testo™ Datenlogger für 174 H Temperatur und Feuchtigkeit
Diese Mini-Datenlogger gewährleisten eine zuverlässige Aufzeichnung von Temperatur und Feuchtigkeit. Testo™ 174 H Temperatur- und Feuchtigkeits-Datenlogger eignen sich optimal für den Einsatz in Bereichen wie Lagerhallen, Museen, Archiven, Büros oder Appartementblocks.
Marke: Testo™ 0572 0566
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Messdatenspeicher für 16,000 Temperatur- und Feuchtemesswerte
- Zuverlässige Messung über Feuchtesensor
- Einfache Datenanalyse auf dem PC mit entsprechender Software (drei Softwareversionen verfügbar, Grundsoftware kann kostenlos heruntergeladen werden)
- Mit USB-Schnittstelle zur Datenübertragung an einen PC
- Inklusive Wandhalterung, Batterie (2 x CR 2032-Lithium) und Kalibrierprotokoll
Spezifikation
Datenlogger, Temperatur und Feuchtigkeit | |
Lithium | |
2 | |
IP 20 | |
NTC | |
± 3% | |
1 min bis 24 h | |
0,1 °C | |
-20 bis +70 °C |
16.000 Messwerte | |
1 Jahr | |
USB | |
174 H | |
Zur Klimabeobachtung | |
± 0,5 °C | |
0 bis 100% | |
-20 bis +70 °C | |
24 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Testo™ Datenlogger für 174 H Temperatur und Feuchtigkeit > Abmessungen: 60L x 38B x 18.5 mm H; Temperaturbereich: -20 bis 55 °C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur