Learn More
Wheaton™ 150 ml-Probenbehälter aus Polystyrol
Der sterile Probenbehälter ist frei von Leckagen und bietet so Sicherheit für Proben und Anwender.
156.00 CHF - 160.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenbehälter |
---|---|
Closure Included | Ja |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Kapazität (metrisch) | 150 mL |
Produktcode | Marke | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschriftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16414979
|
Wheaton™
360205 |
Ohne Beschriftung |
156.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16434979
|
Wheaton™
360207 |
Glatt |
160.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16424979
|
Wheaton™
360206 |
Bedruckt |
160.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für allgemeine Probennahme, -transport und -aufbewahrung
- Breites Behältersortiment für die meisten Anwenderbedürfnisse
Spezifikation
Probenbehälter | |
Polystyrol | |
150 mL | |
Metall | |
109,5 mm | |
30/Packung |
Ja | |
Steril | |
EU-Richtlinie 98/79/EG | |
Schraubverschluss | |
120/Karton | |
54,9 mm |