Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover
1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
1240.00 CHF - 5670.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Geräte |
Material | Tyvek |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17758267
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-1460 |
14 in. | 60 in. | Keine |
3330.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17768267
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-1460E |
14 in. | 60 in. | Elastisch |
3405.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17788267
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-2048 |
20 in. | 48 in. | Keine |
3180.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17798267
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-2048E |
20 in. | 48 in. | Elastisch |
3255.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17796889
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-0905E |
9 in. | 5 in. | Heißversiegelung |
1240.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17871721
![]() |
Keystone Cleanroom Products
2620TWELNT |
26 in. | 20 in. | Elastic |
2365.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17778277
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-3230 |
32 in. | 30 in. | Keine |
3330.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17788277
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-3230E |
32 in. | 30 in. | Elastisch |
3575.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17798277
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-3260 |
32 in. | 60 in. | Keine |
3995.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17778297
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-484860E |
32 in. | 60 in. | Elastisch |
5180.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17788287
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-4410E |
44 in. | 10 in. | Elastisch |
3220.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17748297
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-4836 |
48 in. | 36 in. | Keine |
3625.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17758297
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-4836E |
48 in. | 36 in. | Elastisch |
3700.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17788297
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-4884 |
48 in. | 84 in. | Keine |
5420.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17798297
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-4884E |
48 in. | 84 in. | Elastisch |
5670.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17738307
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-5060 |
50 in. | 60 in. | Keine |
2100.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17748307
![]() |
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-5060E |
50 in. | 60 in. | Elastisch |
2220.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Keeps cleaned equipment clean and protected from contamination
- Breathable
- Form fitting, fast and consistent
- Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
- Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Yes | |
<250°F | |
Cover |
Weiß | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
Dampf- | |
<125°C |