Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover
GREENER_CHOICE
1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
Marke:  Keystone Cleanroom Products COV-TVK-4836E
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17758297
  • 3700.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hält gereinigte Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
  • Atmungsaktiv
  • Formgerecht, schnell und konsistent
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Cover
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
91,4 cm
122 cm
Autoklavierbar
Elastisch
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
36 in.
48 in.