Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Equipment Covers
GREENER_CHOICE
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Equipment Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
1895.00 CHF - 5045.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
17821071
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-200804E
20 x 8 in. 100
2060.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17811071
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-181204E
18 x 12 in. 100
2075.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17831071
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-241208E
24 x 12 in. 100
2370.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17841071
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-281208E
28 x 12 in. 100
2420.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17851071
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-301810E
30 x 18 in. 100
3835.00 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17871071
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-44501820E
Individuell 100
2735.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17801071
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-111120E
11 x 11 in. 50
1895.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17861071
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-381810E
38 x 18 in. 50
2590.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17881071
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-504468E
50 x 44 in. 50
4730.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17891071
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-585872
58 x 58 in. 50
4940.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17801081
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Keystone Cleanroom Products
COV-TVK-625048E
62 x 50 in. 50
5045.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint Free
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Dampfsterilisierung
Dampfanzeige
Unsteril
Ja
Dampf-
5,30 mil
Keine
Ja
Abdecken pharmazeutischer Anlagen und Geräte
Tyvek
0,130 mm
1
121°bis 125 °C