Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Equipment Covers
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Equipment Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
Marke: Keystone Cleanroom Products COV-TVK-504468E
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Senkt Arbeitskosten
- Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
- Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
- Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
- Reiß- und durchstechfest
- Hydrophob
- Fusselfrei
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Dampfanzeige | |
Unsteril | |
Ja | |
1 | |
121°bis 125 °C | |
50 x 44 in. | |
127 cm | |
112 cm |
Keine | |
Ja | |
Abdecken pharmazeutischer Anlagen und Geräte | |
Tyvek | |
0,130 mm | |
50 | |
Dampf- | |
5,30 mil | |
50 in. | |
44 in. |